Merck
614440
Sigma-Aldrich
Phenyltrichlorosilane-d5
99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5SiCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORVMIVQULIKXCP-RALIUCGRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F
Lobbanási pont (C)
91 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)