Merck
594482
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-chloroacetophenone
95%
Szinonimák:
2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2′-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-o-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide, Bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, o-Chlorophenacyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4COCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.590 (lit.)
bp
105 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
chloro
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)