Merck
597236
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) dibenzoate
75%, technical grade
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5CO2C3H6)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.39
EC-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
75%
törésmutató
n20/D 1.528 (lit.)
bp
232 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C(OCCCOCCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O5/c21-19(17-9-3-1-4-10-17)24-15-7-13-23-14-8-16-25-20(22)18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12H,7-8,13-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYQDGAVOOHIJQS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Di(propylene glycol) dibenzoate (DPGDB) is a widely used plasticizer that has ether linkages linked with two benzoate groups.
Alkalmazás
DPGDB may be used as a diluent for the preparation of polysulfone membranes by heat induced phase separation. It finds potential applications in water treatment and food processing. It may also be used as a plasticizer with poly(vinyl) chloride (PVC) for the fabrication of diamond coated PVC.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
377.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
192 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Development of new PVC materials. Characterization and feasibility of diamond coatings on model PVC materials.
Koponen HK, et al.
Diamond and Related Materials, 16(3), 630-636 (2007)
Fabrication of polysulfone membrane via thermally induced phase separation process.
Liu Z, et al.
Materials Letters, 195(6), 190-193 (2017)
Designing green plasticizers: Linear alkyl diol dibenzoate plasticizers and a thermally reversible plasticizer
Erythropel H, et al.
Polymers, 10(6), 646-646 (2018)