Merck
D188603
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylthiophene
98.5%
Szinonimák:
NSC 60689
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.19
Beilstein:
106450
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98.5%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.512 (lit.)
bp
134 °C/740 mmHg (lit.)
sűrűség
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential