Merck
D160008
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylglutarimide
99%
Szinonimák:
4,4-Dimethyl-2,6-piperidinedione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CC(=O)NC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2)3-5(9)8-6(10)4-7/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUJCWMGBRDBPDL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for synthesis of:
  • Spiro-piperidine inhibitors for modulation of the M2 proton channel from influenza A virus
  • Second-generation selective inhibitors of Hepatitis C virus NS3 serine protease
  • Spirocyclic oxetanes
  • Ru-catalyzed stereoselective addition of imides to alkynes
  • Metabolically protected arylpiperiazine 5-HT1A ligands
  • Selective antagonists of the a1d adrenergic receptor
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)