Fontos dokumentumok
D139505
4-(Dimethylamino)benzonitrile
98%
Szinonimák:
4-Cyano-N,N-dimethylaniline, DMABN
Teszt
98%
form
crystals
bp
318 °C (lit.)
mp
72-75 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H10N2/c1-11(2)9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)