Merck
1545001
USP
Plastic additive 9
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
About This Item
Lineáris képlet:
S[CH2CH2CO2(CH2)11CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
514.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
0.2 mmHg ( 163 °C)
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Plastic additive 9 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)