Merck
413283
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene
99%
Szinonimák:
2,4,6-Tris(3,5-di-tert -butyl-4-hydroxybenzyl)mesitylene, 3,3′,3′′,5,5′,5′′-Hexa-tert -butyl-α,α′,α′′-(mesitylene-2,4,6-triyl)tri-p -cresol, 4,4′,4′′-[(2,4,6-Trimethyl-1,3,5-benzenetriyl)tris(methylene)]tris[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol
Méret kiválasztása
100 G
28 800,00 Ft
28 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
28 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3C6[CH2C6H2[C(CH3)3]2OH]3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
775.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
28 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
mp
248-250 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c1Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C54H78O3/c1-31-37(22-34-25-40(49(4,5)6)46(55)41(26-34)50(7,8)9)32(2)39(24-36-29-44(53(16,17)18)48(57)45(30-36)54(19,20)21)33(3)38(31)23-35-27-42(51(10,11)12)47(56)43(28-35)52(13,14)15/h25-30,55-57H,22-24H2,1-21H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSAWBBYYMBQKIK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene(HEMA) is an antioxidant that can be used to prevent the oxidative degradation of plastics.[1][2]
Alkalmazás
HEMA can be used as an antioxidant in the polycondensation of poly(isosorbide maleate-co-succinate) and poly(isosorbide maleate) to prepare biobased based unsaturated polyester.[3] It may also be used in the preparation of water soluble polyesters which can potentially be used as in drug delivery and industrial coatings.[4]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
609.8 °F
Lobbanási pont (C)
321 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Simultaneous determination of antioxidants and ultraviolet absorbers by ultra-performance liquid chromatography in food simulants.
Li C, et al.
Food Analytical Methods, 7(9), 1755-1762 (2014)
Identification of antioxidant and ultraviolet light stabilizing additives in plastics by liquid chromatography/mass spectrometry.
Vargo JD and Olson KL
Analytical Chemistry, 57(3), 672-675 (1985)
Unsaturated, biobased polyesters and their cross-linking via radical copolymerization.
Jasinska L and Koning CE
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48(13), 2885-2895 (2010)
E Dreassi et al.
Food additives and contaminants, 15(4), 466-472 (1998-10-09)
Irganox 1330 (1,3,5-trimethyl-2,4,5-tris(3',5'-ditert-butyl)-4'-hydroxybenzyl)- benzene) (I), an alkylphenol compound used as antioxdiant in the production of high density polyethylene (HDPE), was the subject of this study. The quantity of I given up by polyethylene samples of different thickness to aqueous and
Waterborne polyesters partially based on renewable resources.
Jasinska L and Koning CE
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48(24), 5907-5915 (2010)