CLS995025
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 5 mL
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
borosilicate glass
conical bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap: no
graduations: no
without cap
kiszerelés
case of 125 ea
pack of 125 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 99502-5
Paraméterek
3000 × g max. RCF
külső átmérő × H
13 mm × 110 mm
kapacitás
5 mL
szín
clear
szerelvény
13-415 thread
alkalmasság
suitable for (centrifugation)
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)