Fontos dokumentumok
SLW1660/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 10 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1660/02M
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
round base
gyártó/kereskedő neve
1660/02M
SciLabware
Hosszúság
90 mm
külső átmérő
16 mm
kapacitás
10 mL
Általános leírás
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)