CLS9944512
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 6.0 mL
Szinonimák:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass
round bottom tube
leírás
dispenser arrangement
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap: no
kiszerelés
case of 1000
pkg of 1000 ea
pack of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 99445-12
külső átmérő × H
12 mm × 75 mm
kapacitás
6.0 mL
szín
clear
alkalmasság
suitable for (culture)
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)