CLS9950210
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 10 mL
Szinonimák:
Disposable centrifuge tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass
conical bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap: no
graduations: no
without cap
kiszerelés
case of 125 ea
pack of 125 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 99502-10
parameter
3000 × g max. RCF
külső átmérő × H
16 mm × 114 mm
kapacitás
10 mL
szín
clear
szerelvény
15-415 thread
alkalmasság
suitable for (centrifugation)
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)