CLS808215
Pyrex® centrifuge tubes, conical with screw cap
capacity 15 mL, with graduations
Szinonimák:
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
case of 12
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
Corning 8082-15
elérhetőség
not available in EU
külső átmérő × H
17 mm × 134 mm
kupakátmérő
15 mm
Kupakmenet
15
kapacitás
15 mL
szín
clear
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)