CLS707810N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL
Szinonimák:
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Corning® 7078
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
borosilicate glass
leírás
plugged
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
kiszerelés
pack of 120 ea
case of 720 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 7078-10N
hangerőmérési tartomány
10 mL, accuracy: 0.1 mL
kapacitás
10 mL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)