Fontos dokumentumok
CLS707910N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 10.0 mL
Szinonimák:
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.04
material
borosilicate glass
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
kiszerelés
pack of 120 ea
case of 720 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 7079-10N
hangerőmérési tartomány
10.0 mL
kapacitás
10 mL
csúcsméret
, Narrow
Tulajdonságok és előnyök
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)