CLS7015
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, individually paper/plastic wrapped, triple bagged, clean room pack style
capacity 10 mL
Szinonimák:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
kiszerelés
case of 200
bag of 50
gyártó/kereskedő neve
Corning 7015
mérési tartomány
accuracy: 0.1 mL
Hosszúság
344 mm
kapacitás
10 mL
Csúcs belső átmérő
0.060 in.
szín
color-coded stripe
Általános leírás
- Color-coding on paper allows easy size identification.
- Paper/plastic wrap allows full view
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Lot numbers printed on each pipet wrapper
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)