CLS7078B5
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 5 mL, accuracy: 0.1 mL
Szinonimák:
Corning® 7078B
About This Item
Javasolt termékek
material
glass
round tip
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Blue
graduations
subdivision
kiszerelés
pack of 200 ea
case of 400 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 7078B-5
hangerőmérési tartomány
5 mL, accuracy: 0.1 mL
Hosszúság
215 mm
kapacitás
5.0 mL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)