Merck
CLS70771N
Pyrex® disposable serological pipettes
volume 1 mL
Szinonimák:
Corning® 7077
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.04
material
borosilicate glass
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
kiszerelés
pack of 200 ea
case of 800 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 7077-1N
mérési tartomány
accuracy: 0.01 mL
kapacitás
1 mL
térfogat
1 mL
Általános leírás
  • Pyrex® disposable borosilcate glass serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow-out.
  • Features long, slender, tapered tips for faster and easier pipetting.
  • Includes negative graduations for additional working volume.
  • Fire-polished tips for burr-free, even flow rates.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)