CLS4489
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, individually paper/plastic wrapped
capacity 25 mL
Szinonimák:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.2 mL
subdivision
kiszerelés
case of 200
bag of 25
gyártó/kereskedő neve
Corning 4489
mérési tartomány
accuracy: 0.2 mL
Hosszúság
344 mm
kapacitás
25 mL
Csúcs belső átmérő
0.125 in.
szín
red color-coded stripe
Általános leírás
- Color-coding on paper allows easy size identification.
- Paper/plastic wrap allows full view
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Lot numbers printed on each pipet wrapper
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)