Fontos dokumentumok
292265
N,N′-Diphenyl-p-phenylenediamine
98%
Szinonimák:
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
Teszt
98%
bp
220-225 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- TPA-induced inhibition of gap junctional intercellular communication is not mediated through free radicals.: This research explores the role of N,N′-Diphenyl-p-phenylenediamine (DPPD) in cellular communication, providing insights into its applications in high-performance rubber stabilizers and life science manufacturing chemicals. (Hasler et al., 1990).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?