Fontos dokumentumok
P66807
3-Pyridinemethanol
98%
Szinonimák:
ω-Hydroxy-3-picoline, 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridyl carbinol
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.545 (lit.)
bp
154 °C/28 mmHg (lit.)
sűrűség
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1cccnc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
275.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
135 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?