Fontos dokumentumok
D7321
Diosmetin
Szinonimák:
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone, 4′-Methylluteolin, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chromen-4-one, Luteolin 4′-methyl ether
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
light yellow to yellow
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL, clear, faintly yellow to greenish-yellow
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBNGWHIJMBWFHU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3