Teszt
98%
form
solid
mp
234-236 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
Oc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208) , Gabra2(29706)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)