Merck
PHL80382
Chrysin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
5,7-Dihydroxyflavone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.24
Beilstein:
233276
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
284-286 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)