Fontos dokumentumok
M4008
Morin hydrate
powder
Szinonimák:
2′,3,4′,5,7-Pentahydroxyflavone
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
szín
yellow
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL
SMILES string
O.Oc1ccc(c(O)c1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYUBTSPIIFYCIU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to investigate its antitumor functionality using cell viability and apoptosis assay in human cancer cell lines.
- as a fluorescence stain to detect aluminum in motor neurons and lumbar cord.
- to study its protective effect on neuronal hearing loss and on neural stem cells (NSCs) proliferation and differentiation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.