Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
sűrűség
1.388 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCCCCC#N
InChI
1S/C5H8BrN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWWWGAKVHCSAEU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A key intermediate benzyl(methyl)amino)pentanenitrile, which is used in the synthesis of N-methylcadaverine.
- 1-cyanobutyl-3-alkylbenzimidazolium bromide salt by reacting with various N-alkylbenzimidazoles.
- Tridecanenitrile by Ni-catalyzed cross-coupling reaction with dioctylzinc in the presence of tetraene and MgBr2.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?