Fontos dokumentumok
152706
5-Fluorosalicylic acid
97%
Szinonimák:
5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Teszt
97%
Forma
powder
mp
177-179 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H5FO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWPRICQKUNODPZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?