Fontos dokumentumok
M105
Methoctramine hydrate
≥97% (NMR), solid
Szinonimák:
Methoctramine tetrahydrochloride hydrate, N,N′-bis[6-[[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino]hexyl]-1,8-octane diamine tetrahydrochloride hydrate
Teszt
≥97% (NMR)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.COc1ccccc1CNCCCCCCNCCCCCCCCNCCCCCCNCc2ccccc2OC.COc3ccccc3CNCCCCCCNCCCCCCCCNCCCCCCNCc4ccccc4OC
InChI
1S/2C36H62N4O2.4ClH.H2O/c2*1-41-35-23-13-11-21-33(35)31-39-29-19-9-7-17-27-37-25-15-5-3-4-6-16-26-38-28-18-8-10-20-30-40-32-34-22-12-14-24-36(34)42-2;;;;;/h2*11-14,21-24,37-40H,3-10,15-20,25-32H2,1-2H3;4*1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIIINYPADNNZHA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CHRM2(1129)
Általános leírás
Alkalmazás
- As a muscarinic receptor 2 antogonist.
- As a test molecule to check its effect on premature osteogenic differentiation of HGPS (Hutchinson-Gilford progeria syndrome) iPS (induced pluripotent)-derived mesenchymal stem cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)