Fontos dokumentumok
8.41225
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopropanecarboxylate
for synthesis
Szinonimák:
Methyl cyclopropanecarboxylate, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
220-690-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
435 °C
bp
119 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 17 °C
sűrűség
0.983 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 0.999
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Dermal - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
18 °C - closed cup