Merck
SYX00374
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
form
solid
InChI
1S/C6H9ClO2/c7-6(8)5-1-3-9-4-2-5/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGUCYSSMOFTSH-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)