Merck
C112003
Sigma-Aldrich
Cyclopentanecarboxylic acid
99%
Szinonimák:
Cyclopentanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C5H9CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.14
Beilstein:
2039729
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
sűrűség
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Juan Manuel Gutierrez-Villagomez et al.
Talanta, 162, 440-452 (2016-11-14)
In this study, we report for the first time the efficiency of pentafluorobenzyl bromide (PFBBr) for naphthenic acid (NA) mixtures derivatization, and the comparison in the optimal conditions to the most common NAs derivatization reagents, BF
Naoto Tsuda et al.
PloS one, 9(11), e112027-e112027 (2014-11-19)
Diacylglycerol O-acyltransferase 1 (DGAT1) catalyzes the final committed step in triglyceride biosynthesis. DGAT1 null mice are known to be resistant to diet-induced obesity, and more insulin sensitive relative to the wild-type; however, the mice exhibit abnormalities in the skin. This