328324
1-Cyclopentenecarboxylic acid
98%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
mp
121-124 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h3H,1-2,4H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)