Merck
C95609
Sigma-Aldrich
Cyclobutanecarboxylic acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C4H7CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
Beilstein:
1816777
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
−7.5 °C (lit.)
sűrűség
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Brian D Hudson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(12), 4951-4965 (2012-08-25)
When it is difficult to develop selective ligands within a family of related G-protein-coupled receptors (GPCRs), chemically engineered receptors activated solely by synthetic ligands (RASSLs) are useful alternatives for probing receptor function. In the present work, we explored whether a
Paolo Lorenzon et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(1), 146-160 (2015-01-09)
The type of neuronal activity required for circuit development is a matter of significant debate. We addressed this issue by analyzing the topographic organization of the olfactory bulb in transgenic mice engineered to have very little afferent spontaneous activity due