Merck
C102601
Sigma-Aldrich
Cyclohexene sulfide
85%, technical grade
Szinonimák:
7-Thiabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
85%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.527 (lit.)
bp
55-58 °C/12 mmHg (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CCC2SC2C1
InChI
1S/C6H10S/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQWJNIJNYRPOAA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)