Fontos dokumentumok
Z254266
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 2
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
méret
2
kiszerelés
pkg of 12 ea
Ma × vastagság
21 mm × 2.5 mm
alj külső átmérő × belső átmérő
16 mm × 11 mm
felső külső átmérő × belső átmérő
27 mm × 22 mm
Általános leírás
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)