Fontos dokumentumok
Z247421
Coors Hirsch funnel
capacity ~10 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
kapacitás:
~10 mL
lemezátmérő:
11.5 mm
felső külső átmérő:
45 mm
gyártó/kereskedő neve:
Coorstek 66297
leírás
Filter Paper Diameter (mm): 13
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66297
kapacitás
~10 mL
lemezátmérő
11.5 mm
felső külső átmérő
45 mm
átmérő
8.5 mm, perforated
Általános leírás
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
Alkalmazás
The Coors porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)