Fontos dokumentumok
09236
β-Amyrin
analytical standard
Szinonimák:
β-Amyrenol, Olean-12-en-3β-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h9,21-24,31H,10-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N
Alkalmazás
- Development and validation of two high-performance thin layer chromatography (HPTLC) methods to quantify four biomarkers— β-amyrin, β-sitosterol, lupeol, and ursolic acid in the ethanol extract of G. senegalensis leaves
- Analysis of methanol extracts of leaf samples collected from five Ficus species by a novel HPTLC densitometric method, for the determination of β-amyrin, validated according to the International Conference on Harmonization (ICH) guidelines
- Quantification of β-amyrin in the ethanolic extracts collected from two Maytenus species, M. obscura and M. parviflora by a validated HPTLC-densitometric method
- Secondary metabolite profiling of various plant parts collected from 82 plants belonging to 21 different cannabis strains using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) for sterols and terpenoids (mono-, sesqui-, tri-), and high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV and mass spectrometric (MS) detection for flavonoids
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?