Merck
696706
Sigma-Aldrich
Butylated hydroxyanisole (methoxyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11D3H13O2
Molekulatömeg:
183.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
97% (CP)
form
powder
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.[2H]C([2H])([2H])Oc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3/i2*4D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZBZUDVBLSSABA-IIAZSICOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)