Merck
ALD00108
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(methylthio)-1,2,4,5-tetrazine
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
3,6-Bis(methylthio)-s-tetrazine, NSC 674352, s-Tetrazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6N4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
mp
82-87 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CSC1=NN=C(SC)N=N1
InChI
1S/C4H6N4S2/c1-9-3-5-7-4(10-2)8-6-3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROUDTSAXQIBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3,6-Bis(methylthio)-1,2,4,5-tetrazine can be used as a versatile building block in the inverse elecron demand hetero Diels-Alder reactions. The Boger Research Group has reported this powerful approach in the synthesis of alkaloids.
It can also used to synthesize:
  • Substituted indoles and indolines derivatives by sequential [4+2] cycloaddition reactions.
  • 3-(Methylthio)-6-(4-morpholinyl)-1,2,4,5-tetrazine by aromatic nucleophilic substitution reaction.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Total synthesis of Amaryllidaceae alkaloids utilizing sequential intramolecular heterocyclic azadiene Diels- Alder reactions of an unsymmetrical 1, 2, 4, 5-tetrazine
Boger DL and Wolkenberg SE
The Journal of Organic Chemistry, 65(26), 9120-9124 (2000)
Triphenylamine/tetrazine based ?-conjugated systems as molecular donors for organic solar cells
Quinton C, et al.
New. J. Chem., 39(12), 9700-9713 (2015)
3, 6-Diphenyl-1, 2, 4, 5-tetrazine
Boger DL, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 65(26), 9120-9124 (2001)
Cikkek
Inverse electron demand Diels-Alder reactions enable total synthesis of natural products with heteroaromatic ring systems.
Related Content
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.