Merck
ALD00162
Sigma-Aldrich
Cyclopropanesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5FO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n/D 1.407
sűrűség
1.310 g/L at 25 °C
SMILES string
FS(C1CC1)(=O)=O
InChI
1S/C3H5FO2S/c4-7(5,6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPOPREDCDIARJH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
148.0 °F
Lobbanási pont (C)
64.44 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
Related Content
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.