Merck
724904
Sigma-Aldrich
4-Aminothiobenzamide
97%
Szinonimák:
4-Aminobenzenecarbothioamide, 4-Aminobenzothioamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
185-190 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NC(=S)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZJVSPPXXGXGQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)