Fontos dokumentumok
A9563
4-Aminophenylmercuric acetate
≥90% (titration)
Szinonimák:
4-(Acetoxymercurio)aniline, APMA
Teszt
≥90% (titration)
Forma
powder
mp
163-165 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: soluble 5 mM
glacial acetic acid: soluble 50 mg/mL
SMILES string
CC(=O)O[Hg]c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXSUFCOOZSGWSW-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?