SRP7783
MMP-3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
EC 3, Matrix metalloproteinase-3, Stromelysin-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
~19.5 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
western blot (chemiluminescent): suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MMP3(4314)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)