L9756
(−)-Tetramisole hydrochloride
powder, ≥99% (GC)
Szinonimák:
(S)-(−)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, L(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Levamisole hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
(−)-Tetramisole hydrochloride, ≥99% (GC)
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
powder
mp
228-230 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
antibiotikus hatásspektrum
parasites
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
SMILES string
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Alkalmazás
Intestinal alkaline phosphatases are only slightly inhibited.
Not for veterinary use.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Protocols
Használja ezt a protokollt a teljes immunhisztokémiai (IHC) eljáráshoz a paraffinba ágyazott szöveti metszetek specifikus antigének festésén és vizualizálásán keresztül.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.