Merck
641472
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
97%
Szinonimák:
1,1-Dimethylethyl 4-(aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminomethylpiperidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H22N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.473 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
sűrűség
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CN)CC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Precursor in the preparation of a variety of different protein agonists or antagonists including:
  • Kinesin spindle protein inhibitors with potential anticancer activity
  • Orphan G-protein coupled receptor GPR119 agonist with antidiabetic potential
  • Pim-1 inhibitors
  • Aspartic acid protease inhibitors
Reactant involved in enantioselective synthesis of N-alkyl terminal aziridines
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.