Fontos dokumentumok
640042
4-Amino-1-Boc-piperidine
97%
Szinonimák:
1-Boc-4-piperidinamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate
Teszt
97%
form
solid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a starting material in the synthesis of N-(3-(4-hydroxyphenyl)-propenoyl)-amino acid tryptamides, which can act as silent information regulator human type 2 (SIRT2) inhibitors
- to synthesize piperidine-substituted triazine derivativesand piperidinylamino-diarylpyrimidine (pDAPY) derivatives as potent HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (HIV-1 NNRTIs)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?