Fontos dokumentumok
14513
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrasodium salt
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
1,2-Bis (2-aminophenoxy) ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrasodium salt, BAPTA-Na4, Tetrasodium 1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetate
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szennyeződések
≤12.5% water
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear, faintly yellow
fluoreszcencia
λex 254 nm; λem 363 nm in H2O
λex 274 nm; λem 363 nm (with calcium)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C22H24N2O10.4Na/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.