Fontos dokumentumok
P54280
Dipropyl sulfide
97%
Szinonimák:
Propyl sulfide
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4487 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−103 °C (lit.)
sűrűség
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCSCCC
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?