This material changes its color from orange to colorless after moisture absorption (approx. 6 wt% load). The protocol for the regeneration is to spread the beads in a thin layer (max 10 mm) in a oven tray, preheat the oven at 110-130C, dry the beads for 90 minutes (or more if after 90 minutes the color is not orange again), and let them cool and place in a airtight container.
94098
Drying pearls orange
Szinonimák:
Aluminum silicate, Silica gel orange
Méret kiválasztása
19 500,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
19 500,00 Ft
Javasolt termékek
leírás
heavy metal free
Minőségi szint
Forma
beads
kapacitás
>30 % absorption capacity (water)(at 80% rel. humidity, 25°C)
SMILES string
[Si](=O)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Feloldás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
-
Bonjour, quelle est la couleur des perles quand c'est sec et quand c’est humide? Quelle est la température et le temps nécessaire pour régénérer ces perles? Merci d'avance!
1 answer-
Helpful?
-