Fontos dokumentumok
940127
Cesium chloride
≥99.5 (titration), ≥99.9 trace metals basis
Szinonimák:
Caesium chloride, Cesium monochloride
Teszt
≥99.5% (with AgNO3, titration)
≥99.9 trace metals basis
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤1500 ppm (trace metals analysis)
mp
200 °C
645 °C (lit.)
sűrűség
2.19 g/cm3
kation nyomok
K: ≤0.05%
Li: ≤50.0 ppm
Mg: ≤1.0 ppm
Na: ≤0.1%
Ni: ≤1.0 ppm
Pb: ≤1.0 ppm
Rb: ≤0.1%
alkalmazás(ok)
(Energy)
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)